Documentos Principais
Z708267
Slide mailer, 2 place
assorted colors, natural, red, yellow
Selecione um tamanho
25 EA
R$ 199,00
R$ 199,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 EA
R$ 199,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
R$ 199,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
Características
Holds 2 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15983A
tamanho
93x68x50 mm
cor
assorted colors, natural, red, yellow
Categorias relacionadas
Descrição geral
These 2-place slide protectors hold standard slides (3 × 1 in. or 25 × 75 mm) securely. With large, easy to secure snaps our mailers provide safe storage for valuable slides. The bright neon colors bring some fun to the lab and come in handy for color-coding
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)