Documentos Principais
Z692786
microDOC Compact Gel Documentation System, with UV Transilluminator (UVT254/312)
AC/DC input 110 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Cleaver CSL-MDOCUV254/312$
Descrição geral
System comprises of:
Canon G12 digital
2MB storage card
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
8 in. TFT color monitor
12 x 12 cm UV 254/312 nm dual transilluminator
This option combines the microDOC Compact Gel Documentation System with a 12 x 12 cm UV 254/312 nm dual tranilluminator.
Available with optional TotalLab 1D software. Main software functions include: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, and molecular size, pI and quantity calibration.
Informações legais
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)