Documentos Principais
Z659282
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Rosett cell RZ 1
Sinônimo(s):
Glass sample vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
Materiais
glass
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bandelin 3606
disponibilidade
available only in EU
volume × D.I. × A
25 mL × 30 mm × 85 mm
Descrição geral
A rosette cell (RZ) enables intensive and uniform sonication of liquid media. The round shape of the side arms leads to an intensified circulation of the sample.
Características e benefícios
  • Optimal fluid circulation.
  • Good heat dissipation.
  • Homogeneous sound reinforcement results
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)