Documentos Principais
Z659401
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Indirect processing Cup horn BB 6 for use with HD 2200 homogenizer
Sinônimo(s):
sonication vessel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 12.845,00
R$ 12.845,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 12.845,00
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
R$ 12.845,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bandelin 3605
disponibilidade
available only in EU
Descrição geral
BB6 for indirect irradiation with high energy. No contamination from cavitation erosion. No aerosoling with pathogenic or hazardous materials. Temperature regulation with circulating liquid coolants.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)