Documentos Principais
Z652156
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Características
RCF 17,749
capacity 30 × 0.5 mL
lid
fabricante/nome comercial
Hettich 2430-B
técnica(s)
centrifugation: suitable
Descrição geral
Lid E2040 (Z652172) included with rotor
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)