Documentos Principais
Z640298
Eppendorf® epT.I.P.S. set
volume range 0.1-10 μL
Sinônimo(s):
pipetting tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
0.1—10 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
dark gray tip
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 480 (5 trays of 96 tips, includes 1 reusable box)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 073.207
Eppendorf® 022491407
Comprimento
34 mm
volume máximo
10 μL
faixa de volume
0.1-10 μL
volume
0.1—10 μL
Descrição geral
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping, supplied with 5 trays of tips.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)