Documentos Principais
Z637556
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 75 mm, stem O.D. × L 10 mm × 55 mm
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 183,00
R$ 183,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 183,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 183,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
BRAND 147020
haste D.E. × C
10 mm × 55 mm
diâmetro do topo
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Outras notas
BR147020 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)