Documentos Principais
Z617768
Greiner CELLSTAR® Shorty pipettes
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
Greiner Shorty pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
graduations Subdivisions 0.2mL
embalagem
pack of 200 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 607190
capacidade
10 mL
Descrição geral
Short-format pipettes made of high-grade polystyreneguarantees maximum clarity. Provided with colour codes accordingto international standards. Expiry date and lot number are printed on eachsingle packaging unit. All pipettes are supplied with a filter for protectionagainst the suction of liquid into the pipetting device. Individually wrappedin paper/plastic, with peel-off function and additional breakthrough function.
Características e benefícios
  • Sterile
  • Free detectable DNase, human DNA, RNase
  • Non cytotoxic and non pyrogenic
Informações legais
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)