This item is a product of Techne. The manufacturer lists an 8-liter bath is used when testing the circulator. See the supplier specifications below:
Z381101
Techne® immersion circulator
Techne TE-10D, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
120 V (AC)
Materiais
stainless steel plate
descrição
digital selector
interface: no
no alarm
Características
CSA approved: no
fabricante/nome comercial
Techne TE-10D
disponibilidade
not available in EU
faixa de medição de temperatura
−40-+120 °C, precision: 0.01 °C at 40°C
Descrição geral
All submerged parts are made of stainless steel or high-temperature, self-extinguishing plastic.
Supplied as circulator only (order bath separately).
Thermoregulator bridge mounting plate recommended for use above 150 °C.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What size tank in liters can this sustain temperature?
1 answer