Documentos Principais
Z379409
Hanna Piccolo® pH meter
Piccolo
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
descrição
temperature compensation 0 - 70 °C (automatic with integral temperature sensor)
Características
calibration manual dual point, ±1 pH
fabricante/nome comercial
HI98111
faixa de medição de pH
0-14, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
eletrodo C
90 mm
peso
400 gincluding calibration screwdriver, ABS carrying case, and batteries
70 g
energia da bateria
3 × 1.4 V button cell, 100 hr life (continuous operation)
Descrição geral
Hand-held stick-style pH/temperature meters with rugged design for field use. "Amplified electrode" delivers strong signal to the meter, eliminating the vulnerability to noise, humidity, and dirt that is characteristic of conventional meters.
Informações legais
Piccolo is a registered trademark of Hanna Instruments
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)