Documentos Principais
Z374792
Stovall hybridization bottle
size 35 mm × 150 mm , with cap
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 707,00
R$ 707,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 707,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
R$ 707,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
IBI OVNVS0016
tamanho
35 mm × 150 mm , with cap
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hybridization analysis of D4Z4 repeat arrays linked to FSHD.
Ehrlich M
Chromosoma, 116, 107-107 (2007)