Z374601
Eppendorf® Combitips® Plus
maximum volume 1.0 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 069.234
Eppendorf® 022266209
volume máximo
1.0 mL
Descrição geral
Snaps securely into Multipette pipette. Tips are not autoclavable.
Informações legais
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)