Documentos Principais
Z362824
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 1.277,00
R$ 1.277,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 1.277,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.277,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
Junta
Joints neck (53)
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Screw cap
with cap
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Nalgene 4109-1000
capacidade
1,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Outras notas
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)