Z354309
Transfer pipette, polyethylene
graduated to 2 mL, blood bank, bulb draw 1.8 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
liquid transfer tool, plastic pipette
Selecione um tamanho
R$ 518,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 518,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene
esterilidade
non-sterile
Características
graduations 0.5 mL
embalagem
pack of 500
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Thermo Scientific 274
Comprimento
156 mm
desenho do bulbo
1.8 mL
diâmetro da haste
7 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Embalagem
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)