Z336769
BRAND® microcentrifuge tube, 1.5 mL with lid, PP
transparent, pack of 500
Sinônimo(s):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (Lid)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 20,000 × g
embalagem
pack of 500
fabricante/nome comercial
BRAND
A × D.E.
41 mm × 10.75 mm
capacidade
1.5 mL
diâmetro da membrana × espessura
8.5 mm × 0.3 mm
cor
transparent
Descrição geral
* The amber-colored tubes are particularly suitable for light sensitive reagents.
Características e benefícios
- High cleanliness for demanding applications
- Tight sealing snap lid
- Can be opened and closed with one hand
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)