Documentos Principais
Z333913
BRAND® accu-jet® pro pipette controller membrane filters
spare membrane filter 0.2 μm, non-sterile
Sinônimo(s):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.327,00
R$ 1.327,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.327,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 1.327,00
Check Cart for Availability
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 26535
Categorias relacionadas
Descrição geral
The accu-jet®S / pro / macro pipette controller is designed to safeguard your equipment with its robust PP housing and integrated interior membrane that effectively blocks liquid. This protective feature ensures the longevity of your pipette controller while maintaining a clean and safe working environment.
Outras notas
BR26535 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)