Documentos Principais
Z332259
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, bottle (NS 19/26), polypropylene
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 351,00
R$ 351,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 351,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
R$ 351,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Materiais
polypropylene
fabricante/nome comercial
BRAND 704419
conector
bottle (NS 19/26)
GL 32 thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Outras notas
BR704419 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)