Documentos Principais
Z331651
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 642,00
R$ 642,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 642,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 642,00
Check Cart for Availability
Materiais
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Junta
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Screw cap
with cap
embalagem
case of 4
fabricante/nome comercial
BRAND 93185
D.E. × A
135 mm × 220 mm
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
Outras notas
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)