Documentos Principais
Z329487
BRAND® volumetric flask, PMP
volume 250 mL, accuracy: 0.30 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
polymethylpentene
Junta
joint ST/NS neck19/26
esterilidade
non-sterile
Características
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
250 mL, accuracy: 0.30 mL
Altura
225 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
Error limits according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from transparent PMP, calibrated to contain (TC, in). Marks and inscriptions in high quality blue color. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning up to 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Outras notas
BR36148 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)