Z328723
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 15 mm, bar diam. 6 mm
Selecione um tamanho
R$ 427,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 427,00
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
cylindrical
fabricante/nome comercial
BRAND 137114
Comprimento
15 mm
diâmetro da barra
6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)