Documentos Principais
Z327751
BRAND® volumetric pipette, PP, high clarity
capacity 50 mL , 0.10 mL accuracy
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
polypropylene
Características
Calibrated to deliver (TD, Ex)
Calibrated to deliver
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 30018
Altura
±460 mm
capacidade
50 mL , 0.10 mL accuracy
cor
blue
Descrição geral
Resistant to breakage. Ideal for applications where glass pipettes cannot be used, e.g. in fluoro and silicate chemistry. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
Outras notas
BR30018 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.