Z327530
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 25 mL, embossed scale: yes
Selecione um tamanho
R$ 396,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 396,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 0.5 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
25 mL
Altura
170 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)