Documentos Principais
Z326240
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 688,00
R$ 688,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 688,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 688,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
500 mL, accuracy: 0.25 mL
capacidade
500 mL
Descrição geral
Volumetric flasks, beaded rim. DIN EN ISO 1042, class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
BR37052 (India)
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)