Z324647
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 50 mL
Selecione um tamanho
R$ 533,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 533,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS19/26
Características
subdivision 1 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
Altura
220 mm
volume
50 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)