Z324639
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 25 mL
Selecione um tamanho
R$ 496,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 496,00
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS14/23
Características
subdivision 0.5 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
Altura
190 mm
volume
25 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)