Documentos Principais
Z323675
BRAND® SILBERBRAND burette, straight stopcock, Class B
volume 50 mL, accuracy: ±0.10 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
Materiais
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, glass key)
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 12018
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Comprimento
~790 mm
volume
50 mL
Descrição geral
Made from DURAN®. Error limits according to Class B, DIN ISO 385. Schellbach stripe. Reduces distances between subdivision marks.With interchangeable glass stopcock. High contrast black enamel graduations and inscriptions. Calibrated to deliver (TD, EX).
Outras notas
BR12018 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)