Documentos Principais
Z322687
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 150 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 582,00
R$ 582,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 582,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 582,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
BRAND 90344
A × Diâmetro
70 mm × 60 mm
capacidade
150 mL
Descrição geral
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)