Z315656
Eppendorf® Varispenser® Plus
volume 5-25 mL, accuracy: 0.5%, resolution: 0.50 mL
About This Item
Produtos recomendados
descrição
precision ± 0.1%
provided with adapters for 32, 38 and 40 mm threads.
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Características
fits 45 mm bottle thread
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 4961 000.047
faixa de medição de volume
5-25 mL, accuracy: 0.5%, resolution: 0.50 mL
Descrição geral
Safety valve for priming without loss of reagent and fine adjustment of volume.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)