Documentos Principais
Z176990
Measure-Matic dispenser
measures from 5 to 25 mL, polyethylene/polyallomer
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 330,00
R$ 330,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 330,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 330,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11654-0000
faixa de medição de volume
5-25 mL
volume
5-25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
PE/polyallomer. Measures any amount from 5 to 25 mL; fills from 16 oz PE storage bottle. Pressure on bottle forces liquid above holes in tube. Removal of pressure allows return of excess liquid to storage bottle. Supplied with hollow stopper as dust cover.
Informações legais
Measure-Matic is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)