Z103
Zolpidem
≥98% (HPLC), solid, benzodiazepine receptor agonist
Sinônimo(s):
N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Zolpidem, ≥98% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
cor
white
solubilidade
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL
DMSO: >10 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
H2O: insoluble
dilute aqueous base: insoluble
originador
Sanofi Aventis
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN2C(C=C1)=NC(C3=CC=C(C)C=C3)=C2CC(N(C)C)=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3
chave InChI
ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRG2(2566)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Gabra5(29707) , Tspo(24230)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)