WPB01446WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
3637 mL capacity(123 oz)
Sinônimo(s):
large volume sample bag, sample bag with label, sample collection bag, sampling bag
Selecione um tamanho
R$ 2.585,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.585,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 250 ea
fabricante/nome comercial
B01446WA (Nasco)
Parâmetros
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
L × C
10 in. × 20 in. , 25.4 x 50.8 cm
capacidade
3637 mL × 123 oz
3637 mL capacity(123 oz)
espessura
4 mil , 0.102 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)