Documentos Principais
WPB01239WA
Whirl-Pak® Homogenizer Blender Round Bottom Bag
1538 mL capacity(52 oz), pack of 500 ea
Sinônimo(s):
Blender bag, Homogenizer bag
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 3.207,00
R$ 3.207,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 3.207,00
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
R$ 3.207,00
Check Cart for Availability
Materiais
round bottom
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Nasco B01239WA
L × C × espessura
18.5 cm × 33 cm × 0.102 mm
capacidade
1538 mL × 52 oz
1538 mL capacity(52 oz)
Descrição geral
These bags feature a special round bottom seal designed to minimize sample fragments from getting caught in the corners of the bag during blending.
This bag is specially designed for use with homogenizer blenders. It is made from extra-heavy polyethylene and has special features to make sample testing easier and more efficient.
Informações legais
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)