Documentos Principais
BMSIPD4400B400F1
Sigma-Aldrich
Blender Bag With Lateral Filter
capacity 400 mL
Sinônimo(s):
homogenization bag, homogenizer bag
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
low-density polyethylene
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPD4400-B400F1
bag H × W
300 cm × 190 cm
capacidade
400 mL
Descrição geral
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon 70µm filter.
Aplicação
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)