Documentos Principais
WH0063891M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF123 antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ12565, Anti-FP1477, Anti-KPC1, Anti-ring finger protein 123
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNF123(63891)
Descrição geral
The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif present in a variety of functionally distinct proteins and known to be involved in protein-protein and protein-DNA interactions. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RNF123 (NP_071347, 1216 a.a. ~ 1314 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ADYISADELAQVEQMLAHLTSASAQAAAASLPTSEEDLCPICYAHPISAVFQPCGHKSCKACINQHLMNNKDCFFCKTTIVSVEDWEKGANTSTTSSAA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Richa Khanna et al.
The FEBS journal, 285(12), 2243-2262 (2018-04-21)
Lamins are key nuclear proteins which are important for maintaining nuclear structure and function. Mutations in lamins cause a spectrum of genetic diseases termed as laminopathies. RING finger containing E3 ubiquitin ligase, RNF123, is transcriptionally upregulated in cells expressing rod