WH0010015M1
Monoclonal Anti-PDCD6IP antibody produced in mouse
clone 3C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AIP1, Anti-Alix, Anti-DRIP4, Anti-HP95, Anti-MGC17003, Anti-programmed cell death 6 interacting protein
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDCD6IP(10015)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MATFISVQLKKTSEVDLAKPLVKFIQQTYPSGGEEQAQYCRAAEELSKLRRAAVGRPLDKHEGALETLLRYYDQICSIEPKFPFSENQICLTFTWKDAFDKGSLFGGSVK
forma física
Informações legais