Documentos Principais
WH0006716M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SRD5A2 antibody produced in mouse
clone 1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC138457, Anti-steroid-5-alpha-reductase, alpha polypeptide 2 (3-oxo-5 alpha-steroid delta 4-dehydrogenase alpha 2)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRD5A2(6716)
Descrição geral
This gene encodes a microsomal protein expressed at high levels in androgen-sensitive tissues such as the prostate. The encoded protein is active at acidic pH and is sensitive to the 4-azasteroid inhibitor finasteride. Deficiencies in this gene can result in male pseudohermaphroditism, specifically pseudovaginal perineoscrotal hypospadias (PPSH). (provided by RefSeq)
Imunogênio
SRD5A2 (NP_000339.2, 28 a.a. ~ 65 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AKPSGYGKHTESLKPAATRLPARAAWFLQELPSFAVPA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)