AB5675
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, pain
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Metabotropic glutamate receptor 5, Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, mGluR5, Anti-mGluR5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRM5(2915)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 0.1-0.2 μg/mL on rat brain and mouse brain sections fixed with 4% paraformaldehyde containing 15% saturated picric acid in 0.1M PB, pH 7.4.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Metabotropic Glutamate Receptor 5 in mouse hindbrain and rat colon tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Metabotropic Glutamate Receptor 5 in 10 µg of microsomal preparation of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2