WH0006421M2
Monoclonal Anti-SFPQ antibody produced in mouse
clone 6D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-POMP100, Anti-PSF, Anti-splicing factor proline/glutamine-rich (polypyrimidine tract binding protein associated)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6D7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SFPQ(6421)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
EEKISDSEGFKANLSLLRRPGEKTYTQRCRLFVGNLPADITEDEFKRLFAKYGEPGEVFINKGKGFGFIKLESRALAEIAKAELDDTPMRGRQ
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais