WH0005159M8
Monoclonal Anti-PDGFRB antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CD140B, Anti-JTK12, Anti-PDGFR, Anti-PDGFR1, Anti-PDGFRbeta, Anti-platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDGFRB(5159)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
LVVTPPGPELVLNVSSTFVLTCSGSAPVVWERMSQEPPQEMAKAQDGTFSSVLTLTNLTGLDTGEYFCTHNDSRGLETDERKRLYIFVPDPTVGFLPNDAE
forma física
Informações legais