WH0005110M2
Monoclonal Anti-PCMT1 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase
Selecione um tamanho
R$ 3.068,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.068,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCMT1(5110)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
DDSVNNVRKDDPTLLSSGRVQLVVGDGRMGYAEEAPYDAIHVGAAAPVVPQALIDQLKPGGRLILPVGPAGGNQMLEQYDKLQDGSIKMKPLMGVIYVPLTDKEKQWSR
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)