Documentos Principais
WH0004695M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFA2 antibody produced in mouse
clone 6E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-B8, Anti-CD14, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2, 8kDa
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6E7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDUFA2(4695)
Descrição geral
The NDUFA2 gene encodes one of the accessory subunits of complex I, the first and largest complex of the mitochondrial respiratory chain (Hoefs et al., 2008 [PubMed 18513682]). For a discussion of complex I, see MIM 516000.[supplied by OMIM
Imunogênio
NDUFA2 (NP_002479, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAAAASRGVGAKLGLREIRIHLCQRSPGSQGVRDFIEKRYVELKKANPDLPILIRECSDVQPKLWARYAFGQETNVPLNNFSADQVTRALENVLSGKA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)