W3269
Monoclonal Anti-WDR62 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-C19orf14, Anti-WD repeat domain 62
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~170 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human WDR62
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human WDR62
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WDR62(284403)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)