V6137
VEGF Receptor-1 (Flt-1)/Fc Chimera from mouse
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor‑1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
10-30 ng/mL ED50
peso molecular
calculated mol wt ~110 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Flt1(14254)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?