Documentos Principais
V2503
Sigma-Aldrich
Val-Ala p-Nitroanilide acetate salt
protease substrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20N4O4 · C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
368.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4.C2H4O2/c1-8(2)12(15)14(20)16-9(3)13(19)17-10-4-6-11(7-5-10)18(21)22;1-2(3)4/h4-9,12H,15H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H3,(H,3,4)/t9-,12-;/m0./s1
chave InChI
FKCPQOSQHMADPR-CSDGMEMJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3