Documentos Principais
V1130
Sigma-Aldrich
Vancomicina
BioReagent, suitable for plant cell culture
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.355,00
5 G
R$ 9.389,00
R$ 2.355,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.355,00
5 G
R$ 9.389,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C66H75Cl2N9O24 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
1485.71
Beilstein:
3704657
Código UNSPSC:
10171502
NACRES:
NA.72
R$ 2.355,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
Streptomyces orientalis
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentração
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cor
, off-white to brown or White to orange-brown
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow (and Very Faint Orange to Faint Orange)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
agriculture
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
chave InChI
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
Descrição geral
A vancomicina é um heptapeptídeo.[1]
Estrutura química: glicopeptídeo
Aplicação
O cloridrato de vancomicina de Streptomyces orientalis foi usado como:
  • antibiótico para seleção de concentrações inibitórias mínimas (CIM) para Streptomyces coelicolor[2]
  • no tratamento de flebotomíneos infectados por Leishmania[3]
  • em tratamento antibiótico combinado em camundongos com asma induzida[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A vancomicina é usada para tratamento de infecções por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) [1] e ventriculite por Staphylococcus associada a derivação ventricular.[5] Ela pode levar a reações de hipersensibilidade como anafilaxia e síndrome do homem vermelho.[6] A vancomicina também é usada para tratar trombocitopenia[7] e seu uso induz uma reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS).[7]
Modo de ação: Inibe a incorporação de porções terminais de D-alanil-D-alanina dos peptídeos NAM/NAG.
Espectro da ação antimicrobiana: Ativo contra bactérias Gram-positivas
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Optimization of fermentation conditions for production of glycopeptide antibiotic vancomycin by Amycolatopsis orientalis
Padma PN, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 102(1-6), 395-405 (2002)
Jyot D Antani et al.
eLife, 10 (2021-01-26)
The canonical chemotaxis network modulates the bias for a particular direction of rotation in the bacterial flagellar motor to help the cell migrate toward favorable chemical environments. How the chemotaxis network in Helicobacter pylori modulates flagellar functions is unknown, which
Vancomycin-Induced Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) Syndrome Masquerading as Elusive Sepsis
Roy S, et al.
Case reports in immunology, 2019, 119-119 (2019)
T Asano et al.
Phytopathology, 89(4), 314-319 (2008-10-24)
ABSTRACT Resting spores of Plasmodiophora brassicae were surface-disinfested by treatment with 2% chloramine-T for 20 min and then with an antibiotic solution (1,000 ppm of colistin sulfate, 1,000 ppm of vancomycin hydrochloride, and 6,000 ppm of cefotaxime sodium) for 1
L Burgos et al.
Plant cell reports, 21(12), 1167-1174 (2003-06-06)
An improved method for adventitious regeneration from apricot leaves is described. The use of the ethylene inhibitors silver thiosulphate (30-60 micro M) or aminoethoxyvinylglycine (0.5 micro M) increased regeneration percentages in Helena and Canino apricot cultivars and also the consistency
Artigos
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.