Documentos
UC454
Sigma-Aldrich
3-Cyano-7-methoxycoumarin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
201.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
forma
solid
Nível de qualidade
cor
pale yellow
pf
210-212 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H7NO3/c1-14-9-3-2-7-4-8(6-12)11(13)15-10(7)5-9/h2-5H,1H3
chave InChI
GGAFPIBJPYCFGR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Cyano-7-methoxycoumarin can be used as a fluorophore in cytochrome P450 (CYP)-based fluorescent assays.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fluorescent CYP1A1 &1A2 substrate
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves