UC431
4-Hydroxymidazolam
≥97% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-4-hydroxy-4H-imidazo[1,5a][1,4]bezodiazepine
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Hydroxymidazolam,
forma
solid
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white to off-white
pf
186-187 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=CC=C1)=C1C2=NC(O)C3=CN=C(C)N3C4=C2C=C(Cl)C=C4
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c1-10-21-9-16-18(24)22-17(12-4-2-3-5-14(12)20)13-8-11(19)6-7-15(13)23(10)16/h2-9,18,24H,1H3
chave InChI
ZYISITHKPKHPKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3