Documentos Principais
U5133
Sigma-Aldrich
Anti-Ubiquitin C-terminal Hydrolase L1 (MA-18) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-UCH-L1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 27 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using cytosolic fraction (S1) of mouse brain or whole cell extract of human lung carcinoma A549 cell line
western blot: 1:10,000-1:20,000 using cytosolic fraction (S1) of rat brain
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UCHL1(7345)
mouse ... Uchl1(22223)
rat ... Uchl1(29545)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to amino acids 1-18 located at the N-terminus of rat UCH-L1, conjugated to KLH. This sequence is identical in human, mouse, bovine, porcine, and guinea pig UCH-L1. No homology is found with other known UCH-L isoforms.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)