U2383
Ubiquitin Carrier Protein H3/CDC34 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli overproducing strain
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
solution
peso molecular
~32 kDa
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CDC34(997) , UBE2N(7334)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?