Documentos Principais
TRT51146
Compact 4 Drawer Locking Cart
black (drawers)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.755,00
R$ 8.755,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.755,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123305
NACRES:
JA.01
R$ 8.755,00
Check Cart for Availability
Materiais
black (drawers)
polyethylene
fabricante/nome comercial
TrippNT 51146
L × A × P
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
peso
49 lb
Descrição geral
27 inches tall
  • 4 full extension drawers
  • Fits under bench
  • Light weight and easy to move
  • White polyethylene construction
  • 13 colors
  • Built-in tray top
  • 3 inch swivel casters (2 with brakes)
  • Fully assembled
  • Non metal rustproof polymer construction
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)